Documenti fondamentali
AB10533
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LMX-1
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
mouse, hamster
tecniche:
western blot: suitable
citations:
69
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, hamster
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
hamster (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
Descrizione generale
LMX-1 è un fattore di trascrizione appartenente alla famiglia dei fattori di trascrizione LIM-omeodominio (LIM-HD). Viene indotto nel mesencefalo ventrale in risposta a eventi di segnalazione precoce. LMX-1 ha un ruolo essenziale nello sviluppo della lamina del tetto e nella specificazione del destino delle cellule dorsali del SNC e nello sviluppo delle vertebre. È espresso nella lamina del tetto, che ha un ruolo organizzativo nel SNC dorsale in quanto modera la differenziazione e la specificazione dei neuroni adiacenti tramite la secrezione di molecole di segnalazione come WNT e BMP. Studi recenti hanno evidenziato come LMX-1 risulti molto promettente dal punto di vista terapeutico per stimolare la produzione di neuroni dopaminergici mesencefalici (mesDA) nella malattia di Parkinson, una patologia caratterizzata dal declino della neurotrasmissione dopaminergica dovuto alla progressiva degenerazione dei neuroni mesDa all'interno della pars compacta della substantia nigra (SN).
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina LMX-1.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante con tag GST corrispondente alla porzione C-terminale della proteina LMX-1 di criceto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-LMX-1 è adatto per l'uso nelle applicazioni di WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto testicolare di topo.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato LMX-1 in 10 µg di lisato di tessuto testicolare di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 50 kDa.
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale non purificato di coniglio contenente azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto testicolare di topo
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Carlos W Gantner et al.
STAR protocols, 1(2), 100065-100065 (2020-10-29)
Here, we describe a xeno-free, feeder-free, and chemically defined protocol for the generation of ventral midbrain dopaminergic (vmDA) progenitors from human pluripotent stem cells (hPSCs). This simple-to-follow protocol results in high yields of cryopreservable dopamine neurons across multiple hPSC lines.
Elizabeth J Paik et al.
Scientific reports, 8(1), 804-804 (2018-01-18)
Human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) can provide sources for midbrain dopaminergic (mDA) neural progenitors (NPCs) for cell therapy to treat Parkinson's disease (PD) patients. However, the well-known line-to-cell line variability in the differentiation capacity
Miranda Robbins et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 574-574 (2021-11-15)
Stem cell-based therapies for neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are a promising approach in regenerative medicine and are now moving towards early stage clinical trials. However, a number of challenges remain including the ability to grow stem cells in vitro
Molecular organization and timing of Wnt1 expression define cohorts of midbrain dopamine neuron progenitors in vivo.
Ashly Brown,Jason T Machan,Lindsay Hayes,Mark Zervas
The Journal of Comparative Neurology null
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity