Documenti fondamentali
AB10518
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DARPP-32
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, dopamine and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein 32, dopamine and cAMP regulated phosphoprotein, protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotei
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, rhesus macaque
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ppp1R1B(19049)
Descrizione generale
La fosfoproteina neuronale regolata dalla dopamina e dal cAMP (DARPP-32) è una proteina citoplasmatica appartenente alla famiglia degli inibitori della protein-fosfatasi 1. A seconda del sito di attivazione, la DARPP-32 è una protein-chinasi multifunzionale e un regolatore della protein-fosfatasi. Possiede almeno quattro siti che possono essere fosforilati. La fosforilazione da parte della protein-chinasi A (PKA) della Thr34 stimola la DARPP-32 ad agire come inibitore della proteina-fosfatasi-1 (PP-1). Tuttavia, la fosforilazione della Thr75 inibisce la fosforilazione della Thr34. Questa regolazione selettiva e bidirezionale consente alla DARPP-32 di esercitare un'ampia gamma di influenze sugli effettori fisiologici a valle, quali pompe ioniche, recettori di neurotrasmettitori, canali ionici voltaggio-dipendenti e fattori di trascrizione. Alcuni studi suggeriscono che potrebbe avere un ruolo anche nel pathway fotico correlato al sistema circadiano. La sovraespressione della DARPP-32 è stata associata ai meccanismi antiapoptotici delle cellule tumorali ed è stata osservata in tessuti di cancro della mammella, colon, esofago, gastrico e prostata.
Specificità
L′anticorpo riconosce la DARPP-32 vicino all′estremità N-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla porzione N-terminale di DARPP-32 di topo.
Applicazioni
L′anticorpo anti-DARPP-32 è adatto per WB & IP.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Canali ionici & trasportatori
Western blotting (Snap i.d.) Analisi: un lotto rappresentativo a una concentrazione pari a 1 µg/mL ha rivelato la DARPP-32 su 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Analisi mediante immunoprecipitazione: 10 µg di un lotto rappresentativo di questo anticorpo hanno immunoprecipitato la DARPP-32 da lisato in tampone RIPA di cervello di ratto.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Saggio di Western blotting: 0,1 µg/mL di questo anticorpo hanno rivelato la DARPP-32 su 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 32 kDa, osservato
Linkage
Sostituisce: AB1656
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Despina E Ganella et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 11, 76-76 (2017-05-26)
Anxiety disorders are the most common type of mental disorder during adolescence, which is at least partly due to the resistance to extinction exhibited at this age. The dopaminergic system is known to be dysregulated during adolescence; therefore, we aimed
Stefanie L O'Neal et al.
Neurotoxicology, 44, 303-313 (2014-08-15)
Manganese (Mn) is an essential trace element, but excess exposure leads to accumulation in biological tissues, including the brain. Chronically high Mn levels in the brain are neurotoxic and can result in a progressive, irreversible neurological disorder known as manganism.
Marcus Lockowandt et al.
Journal of neuroscience methods, 336, 108542-108542 (2020-02-06)
To target specific neuronal populations by gene transfer is challenging. A complicating fact is that populations of neurons may have opposing roles despite being found adjacent to each other. One example is the medium spiny neurons of the striatum. These
Daniel Enterría-Morales et al.
PloS one, 11(10), e0164391-e0164391 (2016-10-16)
Gender difference in Parkinson's disease (PD) suggests that female sex steroids may promote dopaminergic neuron survival and protect them from degeneration. The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is believed to be dopaminotrophic; thus it is considered as a potential
Jiahui Long et al.
Cell & bioscience, 12(1), 167-167 (2022-10-09)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disorder caused by aggregation of the mutant huntingtin (mHTT) protein encoded from extra tracts of CAG repeats in exon 1 of the HTT gene. mHTT proteins are neurotoxic to render the death of neurons