AB10130
Anti-NR1D1 (Rev-ErbA α) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
V-erbA-related protein EAR-1, nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1, thyroid hormone receptor, alpha-like
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR1D1(9572)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1D1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1