840065C
Avanti
18:0-22:6 PS
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110675
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840065C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840065C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840065C
Concentrazione
10 mg/mL (840065C-25mg)
25 mg/mL (840065C-100mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(49)57-42(40-55-58(52,53)56-41-43(47)46(50)51)39-54-44(48)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17,19,21-22,26,28,32,34,42-43H,3-4,6,8-10,12,14-16,18,20,23-25,27,29-31,33,35-41,47H2,1-2H3,(H,50,51)(H,52,53);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,19-17-,22-21-,28-26-,34-32-;/t42-,43+;/m1./s1
LANGJWMFDASXLA-OMTXNCIISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)