840062C
Avanti
16:0-22:6 PS
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840062C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840062C
Concentrazione
10 mg/mL (840062C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,40-41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t40-,41+;/m1./s1
LONMFPKAKXIJFJ-ROYAEOKWSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3