AAWP0470M
Membrana filtrante MF-Millipore™ da 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 50 pair
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri MF-Millipore™ senza tensioattivo Triton™ contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore™ standard.
Applicazioni
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio delle particelle
- Rimozione di particelle
- Saggi biologici
- Microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
- Filtri versatili per applicazioni in ambito biologico e di monitoraggio ambientale
- Disponibili con dimensioni dei pori in formato variabile, bianchi o neri, quadrettati o non quadrettati.
- Compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3