Documenti fondamentali
AABP02500
Millipore
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Livello qualitativo
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a membrana MF-Millipore sono composti da esteri misti di cellulosa (acetato e nitrato) biologicamente inerti. Sono membrane di uso diffuso in applicazioni analitiche e di ricerca.
Applicazioni
Il filtro a membrana MF-Millipore con pori di dimensione pari a 0,8 μm viene impiegato:
  • per collocare i campioni di retina prima della colorazione in immunofluorescenza
  • nelle stimolazioni e misurazioni tramite matrice di microelettrodi (MEA)
  • in studi di misurazione mediante patch-clamp
Caratteristiche e vantaggi
  • Può essere impiegato nel monitoraggio biologico ed ambientale
  • È compatibile con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Yijie Lu et al.
PloS one, 15(7), e0236176-e0236176 (2020-07-23)
Optimizing stimulation protocol is essential for clinical application of retinal prosthesis. Elongating stimulation pulse width (~25ms /phase) has been proposed as an effective method to improve spatial resolution of epi-retinal implants. However, it is unknown whether longer stimulus pulse width
Giuseppe Federighi et al.
The Journal of comparative neurology, 528(4), 624-636 (2019-10-01)
A crucial role in ejaculation is thought to be played by a population of lumbar spino-thalamic neurons (LSt), which express galanin and other neuropeptides. In rats, these neurons are activated with ejaculation and their lesion selectively abolishes ejaculation but not