Documenti fondamentali
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
Etichetta
125Iodine labeled
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
Descrizione generale
Radioactivity: <3 μCi
Applicazioni
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
7 - Radioactive Substances
WGK 1