Documenti fondamentali
8.53044
Sigma-Aldrich
Boc-His-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-His-OH, N-α-t.-Boc-L-histidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
241-768-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/p-1/t8-/m0/s1
AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-M
Descrizione generale
Building block for introduction of histidine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0019
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): +11.5 - +16.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3