Documenti fondamentali
8.52286
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-3-methyl-L-histidine, Fmoc-3-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(π-Me)-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-13-23-11-14(25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
UEDYXEZHNPXCFB-FQEVSTJZSA-N
Descrizione generale
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmol in 4 ml NMP + 500 µl DIPEA): clearly soluble
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3