GF21401020
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, coil width 600 mm
Sinonimo/i:
ET311126
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-010-20
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
600 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)