8.52093
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C27H25NO6/c1-27(2)33-23-12-11-16(14-24(23)34-27)13-22(25(29)30)28-26(31)32-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-12,14,21-22H,13,15H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
SHZLOTJPHMTVDI-QFIPXVFZSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2