Documenti fondamentali
8.51067
Sigma-Aldrich
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt
Novabiochem®
Sinonimo/i:
mono-t-Butoxycarbonyl 1,5-diaminopentane toluenesulfonic acid salt, Boc-NH(CH 2) 5NH 2 · nTosOH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O2 · xC7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: spacer
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.N(CCCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H22N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-8,11H2,1-3H3,(H,12,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
HIKFZTSCNAAZQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diaminopentane monoprotected with acid-labile Boc protecting group.
Linkage
Replaces: 01-63-0073
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2