Key Documents
8.51039
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO6 · xC12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Linkage
Replaces: 01-63-0205
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3