Documenti fondamentali
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
Sinonimo/i:
Chlorohexidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30Cl2N10
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-238-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilità
0.8 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3