Documenti fondamentali
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
Sinonimo/i:
D-Glucoronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
229-486-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Punto di fusione
160-164 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3