Documenti fondamentali
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
Temp. transizione
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
Densità
1.094 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - (Dimethylformamide)
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - (Dimethylformamide)