8.43942
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Sinonimo/i:
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, Propylphosphonic anhydride, T3P
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
Temp. transizione
flash point -4 °C (ethyl acetate)
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
Risultati analitici
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - ethyl acetate
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - ethyl acetate