Documenti fondamentali
8.43784
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-559-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
222 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 96 °C
Densità
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup