8.22281
Indole
for synthesis
Sinonimo/i:
Indole, 2,3-Benzopyrrole
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.016 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.9 (20 °C, 1000 g/L in H2O)
P. ebollizione
253 °C/1013 hPa
Punto di fusione
52 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
230 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup