Documenti fondamentali
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,5-Dichloropentane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
211-053-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
180 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-72 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Solubilità
0.125 g/L
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup