Documenti fondamentali
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.7
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-909-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
155-156 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
Risultati analitici
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3