Documenti fondamentali
8.07024
Sigma-Aldrich
Propiophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-257-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.99 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
4490 mg/kg LD50, oral (Rat)
4490 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
214-218 °C/1013 hPa
Punto di fusione
18 °C
Temp. transizione
flash point 85 °C
Solubilità
2 g/L
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.010
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup