Key Documents
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
216-984-1
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 73 °C
Densità
1.072 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup