Documenti fondamentali
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
207-309-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3