Documenti fondamentali
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxybenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
207-718-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
202-206 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3