Documenti fondamentali
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
217-752-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
457 °C
Potenza
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
295 °C/1013 hPa
Punto di fusione
127-129 °C
Temp. transizione
flash point 171 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup