Documenti fondamentali
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzhydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352127
Numero indice EU:
226-326-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
266-269 °C (decomposition)
Solubilità
26.5 g/L
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3