Documenti fondamentali
8.41268
Sigma-Aldrich
Trimethoxyvinylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethoxyvinylsilane, Vinyltrimethoxysilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
220-449-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
88 hPa ( 55 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
235 °C
Potenza
7120 mg/kg LD50, oral (Rat)
3259 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1 % (v/v)
P. ebollizione
123 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 22 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.973
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup