Documenti fondamentali
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
Tetramethyl ammonium acetate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Stato
liquid
Densità
1.000 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3