8.41188
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
124-129 °C
Temp. transizione
flash point 140 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3