Documenti fondamentali
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
218-343-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
340 °C
Punto di fusione
57-61 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Solubilità
5 g/L
Stringa SMILE
S(Sc2ncccc2)c1ncccc1
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3