840656
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g , microbiological culture, Adjuvant for veterinary use
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, pkg of 5 kg
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
Impurezze
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
Perdita
≤5%
pH
5-6
Solubilità
water: soluble 40 mg/mL
Cationi in tracce
0-50 μg/mg
Attività estranea
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3