Documenti fondamentali
820463
Sigma-Aldrich
Albumina di siero bovino Probumin® grado diagnostica
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for protease, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Nome del prodotto
Albumina di siero bovino Probumin® grado diagnostica, solution (30%), pkg of 1 L
Grado
special quality (reovirus, rabies, bov adenovirus, bov parvovirus, bov RSV: none detected)
Livello qualitativo
Saggio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Stato
solution (30%)
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Concentrazione
29-31 g/dL protein (biuret)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezze
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
microbial content by USP tested
preservative, free
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1