8.40110
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point >94.4 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 94.4 °C - closed cup