Documenti fondamentali
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Hydroxyacetanilide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-157-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
15 % (v/v)
pH
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
169-170 °C
Solubilità
14 g/L
Densità
1.293 g/cm3 at 21 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A Review on the Properties and Uses of Paracetamol: This article provides a comprehensive overview of paracetamol, detailing its critical properties and varied uses in the pharmaceutical industry. (Ogemdi, 2019).
  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Estimating Paracetamol: Discusses a method for simultaneous estimation of paracetamol and other compounds, highlighting its pharmacological significance. (Navneet Kumar et al., 2017).
  • Quality Assessment of Paracetamol Tablets: Evaluates the quality of different brands of paracetamol tablets in the Yemeni market, crucial for consumer safety. (Ali Alyahawi et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetaminofene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1003009
Acetaminofene
Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofene
4-Aminophenol ≥98%
Sigma-Aldrich
A71328
4-Aminophenol