Documenti fondamentali
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
Sinonimo/i:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-585-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
605 °C
Potenza
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
281 °C/1013 hPa
Punto di fusione
109-111 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies - This study explores the electrochemical oxidation of resorcinol, providing insights into its physicochemical properties and detection methods (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study - This article examines the condensation reactions of resorcinol using quantum chemistry methods (T Li et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Resorcinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1602003
Resorcinol
Resorcinol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
16101
Resorcinol
Ethyl acetoacetate analytical standard
Supelco
63954
Ethyl acetoacetate
Hydroquinone for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22333
Hydroquinone
4-Aminophenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00421
4-Aminophenol
Hydroquinone ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
H9003
Hydroquinone