8.22101
Morpholinium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
233-029-4
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Potenza
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
174-178 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2