Documenti fondamentali
8.40018
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
209-940-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
527 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
190 °C
Potenza
606 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
36.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-140 °C
Temp. transizione
flash point -45.5 °C
Densità
0.675 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup