Documenti fondamentali
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
Sinonimo/i:
Chloroethane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
Numero indice EU:
200-830-5
Tensione di vapore
1342 hPa ( 20 °C)
Stato
gas
Temp. autoaccensione
510 °C
Limite di esplosione
3.6-14.8 % (v/v)
P. ebollizione
12 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-142 °C
Temp. transizione
flash point -43 °C
Solubilità
5.8 g/L (slow decomposition)
Densità
0.92 g/cm3 at 6 °C
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup