8.21958
Propyl benzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.181 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
231 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-52 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C