Documenti fondamentali
89217
Supelco
Propyl benzoate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. eboll.
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)