Documenti fondamentali
8.21940
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-041-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
240 °C/13 hPa
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCN(CC(O)C)CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
411.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
211 °C - closed cup