Documenti fondamentali
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
210-037-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
P. ebollizione
377 °C/1013 hPa
Punto di fusione
52-54 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Solubilità
<0.001 g/L
Densità bulk
1490 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup