730572
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in dibutyl ether
Densità
0.868 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?