Documenti fondamentali
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiosemicarbazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
201-184-7
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
178-180 °C (decomposition)
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3