Documenti fondamentali
8.21100
Sigma-Aldrich
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
225-834-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
146-151 °C
Solubilità
190 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S-]C(=S)N1CCCC1.[N+H4]
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3