Documenti fondamentali
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
Sinonimo/i:
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4-2-(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-993-5
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
200
300
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>520 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
P. ebollizione
286 °C/1013 hPa
Punto di fusione
56-58 °C
Temp. transizione
flash point 138 °C
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup