821005
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade
≥98%, USA origin, ≤50 μg/g IgG, cell culture| mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Life Science Grade, pkg of 5 kg
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Forma fisica
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable using
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezze
≤50 μg/g IgG
Perdita
≤5%
pH
6.8-7.2
Solubilità
water: soluble 40 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Attività estranea
Tested for Mycoplasma
Tested for Protease
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3