Key Documents
8.20916
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-615-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup